Merck
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
270.13
MDL號碼:
bp
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)