Merck
MAT196007135
Matrix Scientific
3-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
249.36
MDL號碼:
Iupac Name
3-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propylamine
Inchi Code
1S/C14H23N3O/c1-18-14-5-3-13(4-6-14)17-11-9-16(10-12-17)8-2-7-15/h3-6H,2,7-12,15H2,1H3
InChI 密鑰
VHYFECUKHCCEAK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038328.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038328.html