Merck
MAT180692531
Matrix Scientific
5-Bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
300.58
MDL编号:
mp
47-48
Iupac Name
5-bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10BrNO.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,14H2;1H
InChI key
ODILWJABZJOLRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022904.html
Melting Point
47-48
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022904.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)