Merck
MAT161066340
Matrix Scientific
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.22
MDL编号:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI key
LOEIZBNJCZKXFJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027328.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027328.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)