Merck
MAT161065942
Matrix Scientific
Methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
159.23
MDL编号:
Iupac Name
methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8(2,3)9-6-5-7(10)11-4/h9H,5-6H2,1-4H3
InChI key
CIBNTQBXUHZSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026837.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026837.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)