Merck
MAT113926843
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-chlorophenoxy)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
279.52
MDL编号:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-chlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(11)4-7(8)10/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
PDZQJUYZUQKLAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024097.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024097.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)