Merck
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.14
MDL编号:
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
InChI key
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)