Merck
MAT091970542
Matrix Scientific
5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.69
MDL编号:
mp
173-175
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3S/c1-5-3-7(13-2)8(4-6(5)9)14(10,11)12/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
VQHIRMCXZNAVRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021122.html
Melting Point
173-175
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021122.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)