Merck
MAT089756596
Matrix Scientific
2-Difluoromethoxy-3-methoxy-benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-7-4-2-3-6(5-12)8(7)14-9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
DDAGGCKTGNIEIG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019411.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019411.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)