Merck
MAT062354498
Matrix Scientific
[4-(2-Pyridin-3-ylethyl)phenyl]aminedihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
271.19
MDL编号:
Iupac Name
4-[2-(3-pyridinyl)ethyl]aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13-7-5-11(6-8-13)3-4-12-2-1-9-15-10-12;;/h1-2,5-10H,3-4,14H2;2*1H
InChI key
WGXJGGWVNBBWKC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016534.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016534.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)