Merck
MAT047030691
Matrix Scientific
Benzyl trifluoromethyl sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
192.2
MDL编号:
沸点
76-77/30 Torr
Iupac Name
{[(trifluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C8H7F3S/c9-8(10,11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
OUYBCTGEJCWZHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Boiling point
76-77/30 Torr
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012512.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)