Merck
MAT047030453
Matrix Scientific
4-Amino-N,N-diethyl-benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
228.32
MDL编号:
mp
105-106
Iupac Name
4-amino-N,N-diethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S/c1-3-12(4-2)15(13,14)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI key
LTFVELCIFWEGGA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011459.html
Melting Point
105-106
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011459.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)