Merck
MAT047028124
Matrix Scientific
3,5-Bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
296.75
MDL编号:
mp
186-189
Iupac Name
3,5-bis(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S2/c1-16(12,13)7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)17(2,14)15/h3-5H,1-2H3
InChI key
HVFOLOQLYMETFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009386.html
Melting Point
186-189
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009386.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)