Merck
MAT047024399
Matrix Scientific
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
281.12
MDL编号:
沸点
160/2mm
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Inchi Code
1S/C13H10BrFO/c14-9-10-2-1-3-13(8-10)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h1-8H,9H2
InChI key
JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Boiling point
160/2mm
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006064.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)