Merck
MAT047021941
Matrix Scientific
3-(Cyclooctylamino)propionitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.29
MDL號碼:
bp
124/1mm
密度
0.95
Iupac Name
3-(cyclooctylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H20N2/c12-9-6-10-13-11-7-4-2-1-3-5-8-11/h11,13H,1-8,10H2
InChI 密鑰
PSEDZQTYVJRVRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003118.html
Boiling point
124/1mm
密度
0.95
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003118.html