Merck
MAN998717323
Manchester Organics
1,3-Benzenediboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.75
MDL编号:
Iupac Name
1,3-phenylenediboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChI key
UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V56208
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)