Merck
MAN640940179
Manchester Organics
[2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.94
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2,11-13H,3H2
InChI 密鑰
MJXZDKYAMFZLML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N55075