Merck
MAN412112585
Manchester Organics
2,6-Bis-trifluoromethyl-pyridin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
231.1
MDL编号:
Iupac Name
2,6-bis(trifluoromethyl)-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-6(9,10)4-1-3(15)2-5(14-4)7(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
InChI key
LISDCCRNXLFXDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N28686
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)