Merck
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.14
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)