Merck
MAN326366988
Manchester Organics
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.56
MDL编号:
Iupac Name
6-chloro-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
InChI key
VNSFICAUILKARD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N21845
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)