Merck
MAN238931724
Manchester Organics
4-Amino-3,5-difluorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
145.11
MDL编号:
Iupac Name
4-amino-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H,9H2
InChI key
YHQVBHFKCBFNEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P21374
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)