Merck
MAN238930880
Manchester Organics
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.13
MDL编号:
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
VVTIYBRREAGBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P20593
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)