Merck
MAN182108509
Manchester Organics
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.13
MDL编号:
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3H,1H3
InChI key
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D18192
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)