Merck
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.25
MDL编号:
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
InChI key
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)