主要文件
LIFH93CB08F7
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-bromoprop-2-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179.01
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 2-bromoacrylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h2-3H2,1H3
InChI key
UCDOJQCUOURTPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)