主要文件
LIFH03B69CC3
Life Chemicals Inc.
3-chloro-N-cyclopropylpyrazin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
169.61
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-N-cyclopropyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-6-7(10-4-3-9-6)11-5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
OQAMOVAJVHYIDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid