主要文件
LIF947290515
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(propan-2-yl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.06
MDL编号:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
GZRKQOQFSXBYTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)