主要文件
LIF945291095
Life Chemicals Inc.
2-methoxy-3-methylbutan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
117.19
MDL编号:
Iupac Name
2-methoxy-3-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChI key
ORBDGFSVVFALPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)