主要文件
LIF509447105
Life Chemicals Inc.
6-tert-butyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.2
MDL编号:
Iupac Name
6-tert-butyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-5-7(11)10-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
TUDXTYPISQDTPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)