主要文件
LIF509447025
Life Chemicals Inc.
5-ethyl-2-methylmorpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.2
MDL编号:
Iupac Name
5-ethyl-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-7-5-9-6(2)4-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MNGOCGNQLBTUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)