主要文件
LIF455764004
Life Chemicals Inc.
3-(pyridazin-3-yloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
278.18
MDL编号:
Iupac Name
(1R,5S)-3-(pyridazin-3-yloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3O.2ClH/c1-2-11(14-12-5-1)15-10-6-8-3-4-9(7-10)13-8;;/h1-2,5,8-10,13H,3-4,6-7H2;2*1H
InChI key
BQOVFXRKSWQJAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)