主要文件
LIF448278261
Life Chemicals Inc.
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.17
MDL编号:
Iupac Name
4-(2-hydroxyethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c9-4-3-8-2-1-7-6(10)5-8/h9H,1-5H2,(H,7,10)
InChI key
DPUICVIJDAOKBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)