主要文件
LIF444784185
Life Chemicals Inc.
3-methyl-6-(methylsulfonyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-imine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.32
MDL编号:
Iupac Name
3-methyl-6-(methylsulfonyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-imine
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S2/c1-11-7-4-3-6(15(2,12)13)5-8(7)14-9(11)10/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
MNBFHJWUTPWNFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)