主要文件
LIF372156375
Life Chemicals Inc.
2-(3-methylisoxazol-5-yl)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.14
MDL编号:
Iupac Name
2-(3-methyl-5-isoxazolyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-5-4-6(2-3-8)9-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
CSLLGOLBQFQBMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)