主要文件
LIF372156312
Life Chemicals Inc.
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.26
MDL编号:
Iupac Name
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-6-10-9(8-11)4-2-3-5-9/h10H,2-8H2,1H3
InChI key
MTJIOPLJIVEVOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)