主要文件
LIF372154973
Life Chemicals Inc.
2,7-Dichloro-4-methoxy-benzothiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.11
MDL编号:
Iupac Name
2,7-dichloro-4-methoxy-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NOS/c1-12-5-3-2-4(9)7-6(5)11-8(10)13-7/h2-3H,1H3
InChI key
XZCUZHHYCQCYKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)