主要文件
LIF372152440
Life Chemicals Inc.
2-Bromo-cyclohexane-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
191.02
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C6H7BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h6H,1-3H2
InChI key
UBUJDMSDEQBNTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)