主要文件
LIF372152420
Life Chemicals Inc.
2-(1,3-Dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-4,7-methanoisoindol-2-yl)-4-methyl- pentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
277.32
MDL编号:
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-4,7-methanoisoindol-2-yl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO4/c1-7(2)5-10(15(19)20)16-13(17)11-8-3-4-9(6-8)12(11)14(16)18/h3-4,7-12H,5-6H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
DHQLZILRNNWMGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)