主要文件
LIF100862946
Life Chemicals Inc.
5-(dimethylamino)furan-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.15
MDL编号:
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZLQGITSKRNWIOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)