Merck
KEYH97B58734
Key Organics / BIONET
2-cyano-3-phenylprop-2-enamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
172.19
MDL编号:
Iupac Name
(2E)-2-cyano-3-phenyl-2-propenamide
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,(H2,12,13)
InChI key
SKGACPGKMWWAIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-022
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-022
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)