Merck
KEY947335058
Key Organics / BIONET
1-(1-benzylpiperidin-4-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.32
MDL编号:
沸点
99-103C/0.3mb
Iupac Name
(1-benzyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-12-6-8-15(9-7-12)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,12H,6-11,14H2
InChI key
KNUKUWNSGVICSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2025
Boiling point
99-103C/0.3mb
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)