Merck
KEY514454776
Key Organics / BIONET
2-(difluoromethyl)quinazolin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
196.16
MDL编号:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)quinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H6F2N2O/c10-7(11)8-12-6-4-2-1-3-5(6)9(14)13-8/h1-4,7H,(H,12,13,14)
InChI key
GUGTXKFOYGDRGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4957
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4957
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)