Merck
KEY465202830
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(2-fluoro-5-methylphenyl)amino]methylidene}propanedioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
295.31
MDL號碼:
Iupac Name
diethyl 2-[(2-fluoro-5-methylanilino)methylene]malonate
Inchi Code
1S/C15H18FNO4/c1-4-20-14(18)11(15(19)21-5-2)9-17-13-8-10(3)6-7-12(13)16/h6-9,17H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
FSESAQBANFACTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1985
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1985
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)