Merck
KEY465200351
Key Organics / BIONET
N'-acetyl-1H-indole-3-carbohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
217.23
MDL编号:
Iupac Name
N'-acetyl-1H-indole-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-7(15)13-14-11(16)9-6-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,12H,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
CHLPZRQPTYGHAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8X-0938
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8X-0938
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)