跳转至内容
Merck

KEY465196843

Key Organics / BIONET

2-{1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-ylidene}propanedinitrile

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
326.71
MDL编号:

Iupac Name

2-{1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinylidene}malononitrile

Inchi Code

1S/C14H10ClF3N4/c15-12-5-11(14(16,17)18)8-21-13(12)22-3-1-9(2-4-22)10(6-19)7-20/h5,8H,1-4H2

InChI key

IYICWNJHRVZEEY-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Country of Origin

GB

Physical Form

Solid

Product Link

https://www.keyorganics.net/sku/5G-961

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Codes

MSDS

https://www.keyorganics.net/sds/5G-961


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持