Merck
KEY465195729
Key Organics / BIONET
ethyl 3-oxo-6-phenyl-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
244.25
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-6-phenyl-2,3-dihydro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-2-18-13(17)10-8-11(14-15-12(10)16)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
GNOBFXNVLBLIAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4D-077
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4D-077
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)