Merck
KEY465195337
Key Organics / BIONET
1-(4-chlorobenzenesulfonyl)-4-[(piperidin-1-yl)methyl]piperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
372.92
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-(1-piperidinylmethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H25ClN2O3S/c18-15-4-6-16(7-5-15)24(22,23)20-12-8-17(21,9-13-20)14-19-10-2-1-3-11-19/h4-7,21H,1-3,8-14H2
InChI 密鑰
DXWLFRYXRWLRAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-1074
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1074
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)