Merck
KEY465195202
Key Organics / BIONET
7-[4-(3-fluoropropoxy)phenyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
285.32
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoropropyl 4-(2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C16H16FN3O/c1-12-11-16-18-9-7-15(20(16)19-12)13-3-5-14(6-4-13)21-10-2-8-17/h3-7,9,11H,2,8,10H2,1H3
InChI key
WHBYYHZQEXJITP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-0100
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-0100
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)