Merck
KEY465192851
Key Organics / BIONET
[(1Z)-1-(methylamino)-2-nitroethenyl]hydrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.12
MDL號碼:
Iupac Name
(Z)-1-hydrazino-N-methyl-2-nitroethenamine
Inchi Code
1S/C3H8N4O2/c1-5-3(6-4)2-7(8)9/h2,5-6H,4H2,1H3/b3-2-
InChI 密鑰
ROJVFBYTQKEHNL-IHWYPQMZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1B-022
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1B-022
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)