Merck
KEY465192806
Key Organics / BIONET
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
240.26
MDL编号:
Iupac Name
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-8-3-4-9(2)14-13(8)11-7-10(16(17)18)5-6-12(11)15-14/h3-7,15H,1-2H3
InChI key
OEENCKLKSYVWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0853
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0853
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)